3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32122.03
H32122.06
H32122.03EA
34.81
EUR
H32122.03
H32122.06
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Vzorec:
C₇H₆ClFO Mw: 160.58 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788554 Číslo CAS: 79944-64-2 |