Tlačiť
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31705.MD H31705.03 H31705.06
H31705.MDEA 130.77 EUR
H31705.MD H31705.03 H31705.06
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 1547-29-1 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° MDL No.: MFCD03095042
Vzorec: C₅H₄FNO
Teplota tavenia: 157…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095042
Číslo CAS: 1547-29-1