Tlačiť
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 68.5 EUR
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Mw: 263.92
Teplota tavenia: 88…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00462864
Číslo CAS: 74553-29-0