Tlačiť
4-Fluorophthalic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31597.03 H31597.09
H31597.03EA 44.93 EUR
H31597.03 H31597.09
4-Fluorophthalic acid ≥98%
4-Fluorophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-97-8 Molecular Formula: C8H5FO4 Formula Weight: 184.12 Odour: Odourless Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD06208213
Vzorec: C₈H₅FO₄
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06208213
Číslo CAS: 320-97-8