4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Ethylphenyl)methanol
H30459.03
H30459.06
H30459.03EA
54.48
EUR
H30459.03
H30459.06
4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
4-Ethylbenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 768-59-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5275
Boiling Point: 115-117°/9mm
MDL No.: MFCD00004666
Vzorec:
C₉H₁₂O Mw: 136.19 Teplota varu: 115…117 °C (9 mmHg) Hustota: 1.028 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004666 Číslo CAS: 768-59-2 EINECS: 292-198-8 |