Tlačiť
2-Amino-3-chloropyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30166.03 H30166.06
H30166.03EA 164.06 EUR
H30166.03 H30166.06
2-Amino-3-chloropyridine 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 39620-04-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD03541052
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03541052
Číslo CAS: 39620-04-7