4-Chloro-m-anisidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
H28331.14
H28331.06
H28331.14EA
273.97
EUR
H28331.14
H28331.06
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
4-Chloro-m-anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 13726-14-2
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-81°
UN No.: 2233
MDL No.: MFCD00672967
Vzorec:
C₇H₈ClNO Teplota tavenia: 78…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672967 Číslo CAS: 13726-14-2 OSN: 2233 ADR: 6.1,III |