Tlačiť
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 85.32 EUR
H27847.06 H27847.03
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 125 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 43…47 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310821
Číslo CAS: 458-45-7