Tlačiť
3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27806.14 H27806.06
H27806.14EA 177.45 EUR
H27806.14 H27806.06
3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
3-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 42872-74-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD06797818
Vzorec: C₈H₆BrN
Mw: 196.05
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797818
Číslo CAS: 42872-74-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III