1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
[BMIM] [MeSO4], 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate, ECOENG 411, BMIMMeSO4
H27754.06
H27754.18
H27754.06EA
50.14
EUR
H27754.06
H27754.18
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 401788-98-5
Molecular Formula: C9H18N2O4S
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4780
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₄S Mw: 250.32 Hustota: 1.21 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095437 Číslo CAS: 401788-98-5 OSN: 3265 ADR: 8 II |