(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
H27744.06
H27744.03
H27744.06EA
166.87
EUR
H27744.06
H27744.03
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13737-36-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 178-180°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010632
Vzorec:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Teplota tavenia: 178…180 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010632 Číslo CAS: 13737-36-5 OSN: 3261 ADR: 8,III |