Tlačiť
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27651.06 H27651.14
H27651.06EA 116.33 EUR
H27651.06 H27651.14
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 65039-09-0 Molecular Formula: C6H11ClN2 Formula Weight: 146.62 Flash Point: 186°(367°F) Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00074843
Vzorec: C₆H₁₁ClN₂
Teplota tavenia: 77…80 °C
Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 186 °C (367 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074843
Číslo CAS: 65039-09-0