Tlačiť
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03 H27632.06
H27632.03EA 109.51 EUR
H27632.03 H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 55758-02-6 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 120°/4mm MDL No.: MFCD02683288
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Teplota varu: 120 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683288
Číslo CAS: 55758-02-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III