Tlačiť
4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
H27545.03 H27545.06
H27545.03EA 223.02 EUR
H27545.03 H27545.06
4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 13258-63-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Amine-like Boiling Point: 70-71°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00038045
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Mw: 122.17
Teplota varu: 70…71 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 76
Hustota: 1.021
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00038045
Číslo CAS: 13258-63-4
OSN: 2735
ADR: 8 III