5-Amino-2-methoxypyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27528.06
H27528.14
H27528.06EA
52.95
EUR
H27528.06
H27528.14
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-2-methoxypyridine
Purity: 98%
CAS No.: 6628-77-9
Molecular Formula: C6H8N2O
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₈N₂O Teplota varu: 85…90 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 29…31 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00006264 Číslo CAS: 6628-77-9 EINECS: 229-612-8 |