Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
H27201.18 H27201.06
H27201.18EA 162.45 EUR
H27201.18 H27201.06
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 99% CAS No.: 85100-77-2 Molecular Formula: C8H15BrN2 Formula Weight: 219.12 Melting Point: 65-75° MDL No.: MFCD03427611
Vzorec: C₈H₁₅BrN₂
Teplota tavenia: 65…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427611
Číslo CAS: 85100-77-2