1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
H27141.06
H27141.18
H27141.06EA
65.29
EUR
H27141.06
H27141.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 402846-78-0
Molecular Formula: C9H17F4N2B
Formula Weight: 240.05
MDL No.: MFCD03427618
Vzorec:
C₉H₁₇BF₄N₂ Mw: 240.05 Hustota: 1.198 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03427618 Číslo CAS: 402846-78-0 |