2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27140.14
H27140.06
H27140.14EA
232.65
EUR
H27140.14
H27140.06
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 20781-20-8
Molecular Formula: C9H13NO2
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₃NO₂ Teplota varu: 140 °C (1 mmHg) Hustota: 1,113 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052393 Číslo CAS: 20781-20-8 OSN: 2735 ADR: 8,III |