3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
H26963.MD
H26963.03
H26963.MDEA
113.92
EUR
H26963.MD
H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 827616-52-4
Molecular Formula: C6H3IN2
Formula Weight: 230.01
Melting Point: 98-100°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD09037451
Vzorec:
C₆H₃IN₂ Teplota tavenia: 98…100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09037451 Číslo CAS: 827616-52-4 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |