3-Fenyl-1-methylpiperazin ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
MEFPIP
H26924.03
H26924.06
H26924.14
H26924.03EA
35.26
EUR
H26924.03
H26924.06
H26924.14
3-Fenyl-1-methylpiperazin ≥97%
3-Fenyl-1-methylpiperazin
Purity: 97%
CAS No.: 5271-27-2
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 85°/0.5mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03411603
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂ Teplota varu: 85 °C (0,5 mmHg) Teplota tavenia: 56…60 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03411603 Číslo CAS: 5271-27-2 EINECS: 432-360-3 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |