Tlačiť
2,5-Dibromothiazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26909.06 H26909.14
H26909.06EA 170.64 EUR
H26909.06 H26909.14
2,5-Dibromothiazole ≥97%
2,5-Dibromothiazole
Purity: 97% CAS No.: 4175-78-4 Molecular Formula: C3HBr2NS Formula Weight: 242.92 Melting Point: 47-49° MDL No.: MFCD00016891
Vzorec: C₃HBr₂NS
Mw: 242.92
Teplota tavenia: 47…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016891
Číslo CAS: 4175-78-4