Tlačiť
4-Bromobenzyl mercaptan ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Bromotoluene-α-thiol
H26299.MD H26299.03 H26299.06
H26299.MDEA 59.77 EUR
H26299.MD H26299.03 H26299.06
4-Bromobenzyl mercaptan ≥98%
4-Bromobenzyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 19552-10-4 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 26-30° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03701566
Vzorec: C₇H₇BrS
Teplota tavenia: 26…30 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03701566
Číslo CAS: 19552-10-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III