6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26166.03
H26166.06
H26166.03EA
22.18
EUR
H26166.03
H26166.06
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64113-84-4
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point: 94°(201°F)
Melting Point: 49-52°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00134542
Vzorec:
C₈H₆FN Mw: 135.14 Teplota tavenia: 49…52 °C Teplota vzplanutia: 94 °C (201 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134542 Číslo CAS: 64113-84-4 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |