Tlačiť
2-Amino-5-phenylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Phenylpyridin-2-amine, 5-Phenyl-2-pyridylamine
H26002.MD H26002.03
H26002.MDEA 70.6 EUR
H26002.MD H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33421-40-8 Molecular Formula: C11H10N2 Formula Weight: 170.21 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD01692452
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Teplota tavenia: 133…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01692452
Číslo CAS: 33421-40-8