2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H25822.06
H25822.03
H25822.06EA
413.78
EUR
H25822.06
H25822.03
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 175205-82-0
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 29°(84°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 76°/8mm
MDL No.: MFCD00153084
Vzorec:
C₆H₃BrF₃N Mw: 226 Teplota varu: 76 °C (8 mmHg) Teplota tavenia: 37…39 °C Teplota vzplanutia: 29 °C (84 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00153084 Číslo CAS: 175205-82-0 OSN: 2926 ADR: 4.1 III |