Tlačiť
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25749.03 H25749.06
H25749.03EA 157.02 EUR
H25749.03 H25749.06
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 189278-27-1 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 78-79°/14mm MDL No.: MFCD00153087
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 78…79 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 48…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153087
Číslo CAS: 189278-27-1