Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25748.03 H25748.06
H25748.03EA 152.61 EUR
H25748.03 H25748.06
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 175205-81-9 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 73°(164°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 84-85°/14mm MDL No.: MFCD00153085
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 226
Teplota varu: 84…85 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.83
Teplota vzplanutia: 73 °C (164 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153085
Číslo CAS: 175205-81-9