5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
B25693.06
B25693.14
B25693.06EA
129.96
EUR
B25693.06
B25693.14
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
5-Bromo-o-anisidine
Purity: 97%
CAS No.: 6358-77-6
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 94-96°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04037882
Vzorec:
C₇H₈BrNO Mw: 202.05 Teplota tavenia: 94…96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04037882 Číslo CAS: 6358-77-6 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |