Hydrogensíran sodný, anhydrous 90+% remainder mainly sodium sulphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium bisulphate
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
B25587.0BEA
83.72
EUR
B25587.0B
B25587.0I
B25587.30
Hydrogensíran sodný, anhydrous 90+% remainder mainly sodium sulphate
Hydrogensíran sodný
Purity: 90+%
CAS No.: 7681-38-1
Molecular Formula: NaHSO4
Formula Weight: 120.06
Odour: Odourless
pH: 1.0
Melting Point: 177-180°
Merck Reference: 14,8586
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003531
Vzorec:
HNaO₄S Mw: 120.06 Teplota tavenia: 177…180 °C Hustota: 2.435 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003531 Číslo CAS: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8586 |