4-Bromo-m-anisidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
B25541.06
B25541.14
B25541.06EA
164.06
EUR
B25541.06
B25541.14
4-Bromo-m-anisidine ≥97%
4-Bromo-m-anisidine
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Vzorec:
C₇H₈BrNO Mw: 202.05 Teplota tavenia: 96…100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD05664063 Číslo CAS: 19056-40-7 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |