Tlačiť
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25495.06 B25495.14
B25495.06EA 132.37 EUR
B25495.06 B25495.14
3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 56990-02-4 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 89-93° Beilstein Reference: 2573432
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Teplota tavenia: 89…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156887
Číslo CAS: 56990-02-4