Tlačiť
1-Methylbenzimidazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzimidazole
B25472.06 B25472.14
B25472.06EA 96.67 EUR
B25472.06 B25472.14
1-Methylbenzimidazole ≥99%
1-Methylbenzimidazole
Purity: 99% CAS No.: 1632-83-3 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 154°/12mm MDL No.: MFCD00192275
Vzorec: C₈H₈N₂
Mw: 132.16
Teplota varu: 154 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 59…62 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192275
Číslo CAS: 1632-83-3