Tlačiť
4-Iodopyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25459.03 B25459.06
B25459.03EA 64.18 EUR
B25459.03 B25459.06
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Purity: 96% CAS No.: 15854-87-2 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 1594 MDL No.: MFCD02093937
Vzorec: C₅H₄IN
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02093937
Číslo CAS: 15854-87-2