Tlačiť
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 223.02 EUR
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Vzorec: C₆H₃BrClI
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672944
Číslo CAS: 31928-44-6