Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25071.06 B25071.14
B25071.06EA 83.03 EUR
B25071.06 B25071.14
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 94569-84-3 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Flash Point: 87°(190°F) Melting Point: 51-56° MDL No.: MFCD00142872
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota tavenia: 51…56 °C
Teplota vzplanutia: 87 °C (190 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142872
Číslo CAS: 94569-84-3