4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B24913.06
B24913.14
B24913.22
B24913.06EA
81.83
EUR
B24913.06
B24913.14
B24913.22
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂O₂S Teplota tavenia: 76…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03094630 Číslo CAS: 351003-52-6 OSN: 3261 ADR: 8,II |