2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03
B24871.06
B24871.14
B24871.03EA
116.33
EUR
B24871.03
B24871.06
B24871.14
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
2,4,6-Triphenylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 6864-20-6
Molecular Formula: C24H19N
Formula Weight: 321.43
Melting Point: 122-125°
MDL No.: MFCD00012371
Vzorec:
C₂₄H₁₉N Mw: 321.42 Teplota tavenia: 122…125 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012371 Číslo CAS: 6864-20-6 |