Methyl phenylpropiolate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
B24587.06
B24587.14
B24587.22
B24587.06EA
83.03
EUR
B24587.06
B24587.14
B24587.22
Methyl phenylpropiolate ≥97%
Methyl phenylpropiolate
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Teplota varu: 109…110 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 26 °C Hustota: 1,083 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041685 Číslo CAS: 4891-38-7 |