Tlačiť
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzyltriphenylphosphonium bromide
B24567.09 B24567.18
B24567.09EA 33.17 EUR
B24567.09 B24567.18
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Benzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 1449-46-3 Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 433.34 Melting Point: 293-298° Beilstein Reference: 3599867 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00031707
Vzorec: C₂₅H₂₂BrP
Mw: 433.33
Teplota tavenia: 293…298 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031707
Číslo CAS: 1449-46-3
EINECS: 215-908-4
OSN: 3464
ADR: 6.1 II