Tlačiť
Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24550.22 B24550.36
B24550.22EA 57.36 EUR
B24550.22 B24550.36
Tetrabromophthalic anhydride ≥98%
Tetrabromophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 632-79-1 Molecular Formula: C8Br4O3 Formula Weight: 463.70 Odour: Odourless Melting Point: 274-280° Beilstein Reference: 18908 MDL No.: MFCD00005919
Vzorec: C₈Br₄O₃
Teplota varu: 477 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 274…280 °C
Hustota: 2,87
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005919
Číslo CAS: 632-79-1
EINECS: 211-185-4