Tlačiť
Isopropyl salicylate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 70.1 EUR
B24471.14 B24471.22
Isopropyl salicylate ≥99%
Isopropyl salicylate
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 122 °C (18 mmHg)
Hustota: 1.09
Teplota vzplanutia: >93 °C (199 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035703
Číslo CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2