4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
71.3
EUR
B24352.06
B24352.14
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Vzorec:
C₆H₃BrClFO₂S Mw: 273.51 Teplota varu: 84 °C (0.5 mmHg) Teplota tavenia: 63…66 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01090993 Číslo CAS: 216159-03-4 OSN: 3261 ADR: 8 II |