Tlačiť
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
B24308.14 B24308.22
B24308.14EA 87.85 EUR
B24308.14 B24308.22
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
2-Chloroethyl ethyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 628-34-2 Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 108.57 Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -60° Boiling Point: 107-108° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000974
Vzorec: C₄H₉ClO
Teplota varu: 107…108 °C
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 0,99
Teplota vzplanutia: 6 °C (43 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000974
Číslo CAS: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
OSN: 3271
ADR: 3,II