Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24143.06 B24143.14
B24143.06EA 64.09 EUR
B24143.06 B24143.14
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 97% CAS No.: 2740-83-2 Molecular Formula: C8H8F3N Formula Weight: 175.15 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 93-97°/28mm Beilstein Reference: 1102465 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008117
Vzorec: C₈H₈F₃N
Mw: 175.15
Teplota varu: 93…97 °C (28 mmHg)
Hustota: 1.222
Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008117
Číslo CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
OSN: 2735
ADR: 8 III