Tlačiť
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyethyl chloride
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 121.54 EUR
B24081.22 B24081.14 B24081.36
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
2-Chloroethyl methyl ether
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Vzorec: C₃H₇ClO
Teplota varu: 89…90 °C
Teplota tavenia: –55…55 °C
Hustota: 1,04
Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000972
Číslo CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
OSN: 3271
ADR: 3,II