N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
B23867.22EA
63.78
EUR
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 101-54-2
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 354°
Beilstein Reference: 908935
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007850
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂ Teplota varu: 354 °C Teplota tavenia: 72…76 °C Hustota: 1,09 Teplota vzplanutia: 193 °C (379 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007850 Číslo CAS: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 OSN: 3077 ADR: 9,III |