Tlačiť
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23867.22 B23867.0B B23867.30
B23867.22EA 63.78 EUR
B23867.22 B23867.0B B23867.30
N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
N-Phenyl-p-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 101-54-2 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Flash Point: 193°(379°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 354° Beilstein Reference: 908935 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007850
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Teplota varu: 354 °C
Teplota tavenia: 72…76 °C
Hustota: 1,09
Teplota vzplanutia: 193 °C (379 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007850
Číslo CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
OSN: 3077
ADR: 9,III