1-Adamantanemethanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
B23831.06
B23831.14
B23831.06EA
75.81
EUR
B23831.06
B23831.14
1-Adamantanemethanol ≥98%
1-Adamantanemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 770-71-8
Molecular Formula: C11H18O
Formula Weight: 166.26
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1853339
Vzorec:
C₁₁H₁₈O Mw: 166.26 Teplota varu: 253 Teplota tavenia: 115…118 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074751 Číslo CAS: 770-71-8 EINECS: 212-225-3 |