2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
B23706.03
B23706.06
B23706.03EA
40.51
EUR
B23706.03
B23706.06
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Purity: 97+%
CAS No.: 86256-59-9
Molecular Formula: C8H8F3NO
Formula Weight: 191.15
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01631541
Vzorec:
C₈H₈F₃NO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01631541 Číslo CAS: 86256-59-9 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |