Tlačiť
Butyl vinyl ether ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: n-Butyl vinyl ether
Stabilizácia: Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
B23673.AE B23673.AP
B23673.AEEA 35.82 EUR
B23673.AE B23673.AP
Butyl vinyl ether ≥98% stabilised
Butyl vinyl ether
Stabilized with 0.01% KOH
Purity: 98% CAS No.: 111-34-2 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4010 Melting Point: -113° Boiling Point: 92-94° Beilstein Reference: 1560217 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00009454
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 92…94 °C
Teplota tavenia: –113 °C
Hustota: 0,778
Teplota vzplanutia: –12 °C (10 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009454
Číslo CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
OSN: 3271
ADR: 3,II