Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22951.03 B22951.06
B22951.03EA 83.83 EUR
B22951.03 B22951.06
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-24-5 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4147 Boiling Point: 107-110° Beilstein Reference: 1364589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153289
Vzorec: C₆H₄F₃N
Teplota varu: 107…110 °C
Hustota: 1,270
Teplota vzplanutia: 20 °C (68 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153289
Číslo CAS: 3796-24-5
OSN: 1993
ADR: 3,II